Learn More
Éster dimetílico del ácido 2,5-pirazinodipropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Pyrazinedipropanoic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 77479-01-7 |
| Fórmula molecular | C12H16N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,5-Pyrazinedipropanoic Acid 2,5-Dimethyl Ester, 2,5-beta-Carboxyethyl Pyrazine Dimethylester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O4/c1-17-11(15)5-3-9-7-14-10(8-13-9)4-6-12(16)18-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCc1cnc(CCC(=O)OC)cn1 |
| Nombre IUPAC | 3-[5-(3-metoxi-3-oxopropil)pirazin-2-il]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.111 |