Learn More
2,5-norbornadieno (estabilizado con BHT), TRC
Código de producto. 30425094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425094 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30425094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6612455ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Norbornadiene
CAS 121-46-0
Fórmula molecular C7H8
Cantidad 5 mL
Sinónimo 3,6-Methano-1,4-cyclohexadiene, Bicyclo[2.2.1]heptadiene, NSC 13672, Norbornadiene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2
SMILES C1C2C=CC1C=C2
Nombre IUPAC biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno
Peso molecular (g/mol) 92.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0626