Learn More
2-(5-Nitro-2-piridiloxy)etanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458909 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15458909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09713.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Nitro-2-pyridyloxy)ethanol
CAS 143071-39-0
Punto de fusión 112°C to 114°C
Fórmula molecular C7H8N2O4
Número MDL MFCD00052642
Cantidad 1 g
Beilstein 150856
Sinónimo 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
Clave InChI KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
Nombre IUPAC 2-(5-nitropiridin-2-il)oxietanol
Peso molecular (g/mol) 184.151
PubChem CID 587937
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza 98%