Learn More
2-[(5-Nitro-2-piridil)oxi]etan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10672823 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10682823 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10672823 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD08075DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 143071-39-0
Fórmula molecular C7H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 184.151
Número MDL MFCD00052642
Clave InChI KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
PubChem CID 587937
Nombre IUPAC 2-(5-nitropiridin-2-il)oxietanol
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza 97%