Learn More
Hamilton™ 2,5 ml, modelo 1005.5 TLL SYR, jeringa de instrumento de larga duración
Código de producto. 11500232
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
11500232 cada uno
1 options
Código de producto. 11500232 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 825045
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
La jeringa BFP fabricada por Hamilton Company está destinada únicamente a investigación científica y uso en laboratorio, y no está destinada para uso humano in vivo.
Hoja de especificaciones
  • Volumen– 2,5 ml
  • Tipo de jeringa– Longlife Media altura hermética
  • Serie de jeringas– 1000
  • Terminación– Conector Luer Lock de PTFE (TLL)
  • Estilo de émbolo– Estilo X
  • Trayectoria del fluido– Vidrio de borosilicato, UHMWPE, PFA
  • Esterilizable en autoclave– Sí
  • Esterilizable a gas– Sí
  • Presión– 200 psig (13,8 bar)
  • Temperatura máxima– 115 °C / 239 °F
  • Temperatura mínima– 10 °C / 50 °F
  • Diámetro interior del cañón– 0,406 in (10,3 mm)
  • Diámetro exterior del cañón– 0,530 in (13,5 mm)
  • Cantidad de ventas– 1 jeringa por paquete
Especificaciones
Tipo de producto Jeringa para instrumentos de larga duración