Learn More
Hamilton™ Jeringa hermética a gases serie 1000 de 2,5 ml
Código de producto. 17884372
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Romo
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestras
Cementada
Extraíble
Luer Lock
Punta Luer
Punta Luer, cementada
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión Tamaño de la unidad
17884372 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Luer Lock cada uno
17894382 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Punta Luer cada uno
17894302 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Punta Luer, cementada cada uno
17874302 22 G Romo Punta Luer, cementada cada uno
17804282 22 G Romo Cementada cada uno
17814202 22 G Cono Punta Luer, cementada cada uno
17834392 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17874192 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17824202 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Bloqueo de muestras cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17884372 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL203361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    324.71€ / paquete de 1
    Ahorro 28.29€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Las jeringas de la Serie 1000 ofrecen una solución hermética a gases de volumen medio.
  • Esta serie de jeringas cuenta con una variedad de opciones de terminación y agujas, lo que proporciona una versatilidad y adaptabilidad excepcionales.
  • Dispensa volúmenes de hasta 2,5 ml.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato
Calibre de aguja No se incluye la aguja
Diámetro interior (imperial) 0,287 in
Diámetro exterior (imperial) 0,407 in
Diámetro interior (métrico) 7.29 mm
Diámetro exterior (métrico) 10.3 mm
Longitud de la aguja (imperial) No se incluye la aguja
Tipo de producto Jeringa GasTight
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1002 TLL
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 2.5 mL
Longitud de la aguja (métrico) No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja No se incluye la aguja
Tipo de conexión Luer Lock