Learn More
2-(5-metilfuran-2-il)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethanol |
| CAS | 35942-94-0 |
| Fórmula molecular | C7H10O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxyethyl-5-methylfuran, 5-Methyl-2-furanethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O2/c1-6-2-3-7(9-6)4-5-8/h2-3,8H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1oc(CCO)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 126.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0681 |