Learn More
2-(5-metil-2-feniloxazol-4-il)etanol, TRC
Código de producto. 30480018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480018 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30480018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326125250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Methyl-2-phenyloxazole-4-yl)ethanol
CAS 103788-65-4
Fórmula molecular C12H13NO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-Methyl-2-phenyl-oxazoleethanol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO2/c1-9-11(7-8-14)13-12(15-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,14H,7-8H2,1H3
SMILES Cc1oc(nc1CCO)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 203.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0946