Learn More
Ácido 2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-ol)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10641473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10641473 10 g 10 g
10354272 1 g 1 g
10546965 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10641473 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09929EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
CAS 107367-98-6
Fórmula molecular C12H11NO3
Peso molecular (g/mol) 217.224
Número MDL MFCD00100005
Clave InChI XEWJNPORMBGGKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, maybridge1_002118, acmc-2098vv, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolyiacetic acid, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolylacetic acid, 2-phenyl-5-methyloxazol-4-ylacetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolyl acetic acid
PubChem CID 2775139
Nombre IUPAC ácido 2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)acético
SMILES CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)acetic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.22
Porcentaje de pureza 97%