Learn More
2-(5-Metil-2-furil)etanolamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO/c1-6-2-3-7(9-6)4-5-8/h2-3H,4-5,8H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0841 |