Learn More
2-(5-Metil-2-furil)etanolamina, TRC
Código de producto. 30470543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470543 1 g 1 g
30470661 100 mg 100 miligramos
30481366 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3280581G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30796-85-1
Fórmula molecular C7H11NO
Peso molecular (g/mol) 125.16
Sinónimo 5-Methyl-2-furanethanamine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethan-1-amine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethanamine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethylamine, beta-(5-Methyl-2-furanyl)ethanamine
Nombre IUPAC 2-(5-metilfurano-2-il)etanolamina
SMILES Cc1oc(CCN)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO/c1-6-2-3-7(9-6)4-5-8/h2-3H,4-5,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0841