Learn More
Dihidrobromuro de 2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etanamina, Mikromol™
Descripción
Dihidrobromuro de 2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[((5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethanamine Dihydrobromide |
| CAS | 38603-73-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[((5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethanamine Dihydrobromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H13 N3 S . 2 Br H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[[(5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethanamine Dihydrobromide, Cimetidine Hydrochloride Imp. J (EP) as Dihydrobromide, Cimetidine Hydrochloride Imp. J (EP), Cimetidine Imp. J (EP), Cimetidine Hydrochloride Impurity J, Cimetidine Impurity J as Dihydrobromide, Cimetidine Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13N3S.2BrH/c1-6-7(10-5-9-6)4-11-3-2-8;;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H |
| SMILES | Br.Br.Cc1[nH]cnc1CSCCN |
| Nombre IUPAC | 2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etanamina;dihidrobromuro |
| Mostrar más |