Learn More
Ácido 2-(5-Metoxibenzo[d]isoxazol-3-il)acético, TRC
Código de producto. 30480644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480644 50 mg 50 miligramos
30472009 100 mg 100 miligramos
30472202 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26671550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34172-98-0
Fórmula molecular C10H9NO4
Peso molecular (g/mol) 207.18
Sinónimo 2-(5-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-yl)acetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(5-metaxi-1,2-benzoxazol-3-il)acético
SMILES COc1ccc2onc(CC(=O)O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Methoxybenzo[d]isoxazol-3-yl)acetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO4/c1-14-6-2-3-9-7(4-6)8(11-15-9)5-10(12)13/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0532