Learn More
2-(5-metoxi-2-tienil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(5-Methoxy-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane |
| CAS | 596819-12-4 |
| Fórmula molecular | C11H17BO3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(5-Methoxythiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17BO3S/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-6-7-9(13-5)16-8/h6-7H,1-5H3 |
| SMILES | COc1ccc(s1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-metoxitiofen-2-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 240.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0991 |