Learn More
2-(5-Mercaptotetrazol-1-il)etanol, TRC
Código de producto. 30475113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475113 1 g 1 g
30474042 50 g 50 g
30472262 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2254601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56610-81-2
Fórmula molecular C3 H6 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 146.17
Sinónimo 1,2-Dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-5H-tetrazole-5-thione, 1-(2-Hydroxyethyl)-1H-tetrazole-5-thiol, 1-(2-Hydroxyethyl)-5-mercapto-1H-tetrazole, 1-(2-Hydroxyethyl)-5-mercaptotetrazole, 1-(2-Hydroxyethyl)tetrazole-5-thiol, 5-Mercapto-1-(2-hydroxyethyl)-1H-tetrazole, 5-Mercapto-1-tetrazoleethanol, [1-(2-Hydroxyethyl)-1H-1H-tetrazol-5-yl]thiol
Nombre IUPAC 2-(5-sulfaniltetrazol-1-il)etanol
SMILES OCCn1nnnc1S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Mercaptotetrazole-1-yl)ethanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N4OS/c8-2-1-7-3(9)4-5-6-7/h8H,1-2H2,(H,4,6,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0262