Learn More
2-(5-Isoxazolil)fenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11401730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401730 5 g 5 g
11491720 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11401730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27490.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61348-47-8
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00218653
Clave InChI BXTIUXXTTJKNET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2-5-isoxazolyl, 2-isoxazol-5-yl phenol, 2-5-isoxazolyl phenol, 6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-1,2-oxazol-5-yl phenol, 2-isoxazol-5-ylphenol, dbdxtiaevfsdnn-uhfffaoysa-n, 2-5-isoxazolyl-phenol, acmc-1b562, 2-isoxazol-5-yl-phenol
PubChem CID 6848567
Nombre IUPAC 6-(2H-1,2-oxazol-5-ilideno)ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES C1=CC(=C2C=CNO2)C(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Isoxazolyl)phenol
Punto de fusión 183°C to 184°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%