Learn More
2-(5-Isoxazolil)-4-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11302189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302189 5 g 5 g
11312189 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27204.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164171-56-6
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD00218657
Clave InChI CDUCCINDCURBGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-5-isoxazolyl-4-methylphenol, 4-methyl-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-isoxazol-5-yl-4-methylphenol, phenol,2-5-isoxazolyl-4-methyl, 4-methyl-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, acmc-1c0tj, 2-isoxazole-5-yl-4-methylphenol
PubChem CID 6788481
Nombre IUPAC 4-metil-6-(2H-1,2-oxazol-5-ilideno)ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES CC1=CC(=C2C=CNO2)C(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Isoxazolyl)-4-methylphenol
Punto de fusión 170°C to 175°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Porcentaje de pureza 98%