Learn More
2,5-hexanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Hexanedione |
| CAS | 110-13-4 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2,5-Hexanedione, 1,2-Diacetylethane, 2,5-Diketohexane, 2,5-Dioxohexane, 4-Acetyl-2-butanone, Acetonylacetone, Diacetonyl, NSC 7621, α,β-Diacetylethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)CCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | hexano-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |