Learn More
2,5-Hexanediona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491707 25 g 25 g
11401717 100 g 100 g
11411717 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25686.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-13-4 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
2,5-Hexanedione is used as a reagent in the preparation of trans-2,5-dimethylpyrrolidine. It is also used in the synthesis of 2,5-dimethylpyrroles. Further, it plays an important role as a reagent used for the protection of amino groups in amino sugars and nucleosides. In addition to this, it is used in the preparation of five-membered heterocycles like indane-type and benzannulated systems. It is also employed as a precursor in Diels-alder cycloaddition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,5-hexanodiona se utiliza como reactivo en la preparación de la trans-2,5-dimetilpirrolidina. También se usa en la síntesis de 2,5-dimetilpirroles. Además, desempeña un papel importante como reactivo utilizado para la protección de los grupos amino en aminoazúcares y nucleósidos. Asimismo, se utiliza en la preparación de heterociclos de cinco miembros como sistemas de tipo indano y benzanulados. También se emplea como precursor en las reacciones de cicloadición de Diels-Alder.
Solubilidad
Miscible con alcohol, agua y éter dietílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, metales y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-13-4
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00008792
Clave InChI OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
PubChem CID 8035
ChEBI CHEBI:85014
Nombre IUPAC hexano-2,5-diona
SMILES CC(=O)CCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Hexanedione
Punto de fusión -6°C
Densidad 0.976
Punto de ebullición 192°C to 193°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 25 g
Beilstein 506525
Índice Merck 14,71
Información de solubilidad Miscible with alcohol,water and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Hexanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Hexanedione