Learn More
2,5-Hexanediol, mezcla de isómeros, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437146 50 g 50 g
11427146 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25470.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2935-44-6 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
2,5-Hexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-hexanodiol se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2935-44-6
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.176
Número MDL MFCD00004557
Clave InChI OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-hexanediol, diisopropanol, 2,5-dihydroxyhexane, 2,5-hexyleneglycol, 2,5-hexanediol, mixture of isomers, 2,5-hexandiol, hexan-2,5-diol, 2,5-hexylene glycol, acmc-1acz0, acmc-209e5m
PubChem CID 18049
ChEBI CHEBI:84894
Nombre IUPAC hexano-2,5-diol
SMILES CC(CCC(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Hexanediol
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.961
Punto de ebullición 216°C to 218°C
Temperatura de inflamación 101°C (215°F)
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.447
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 98%