Learn More
Ácido 2,5-furandicarboxílico, TRC
Código de producto. 30399596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399596 25 g
30399437 1 g
30397662 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86375025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3238-40-2
Fórmula molecular C6 H4 O5
Peso molecular (g/mol) 156.09
Sinónimo 2,5-Furandicarboxylic acid
Nombre IUPAC ácido furan-2,5-dicarboxílico
SMILES OC(=O)c1oc(cc1)C(=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,5-Furandicarboxylic acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0059
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.