Learn More
Ácido 2,5-furandicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Furandicarboxylic acid |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0059 |