Learn More
2,5-Furandicarboxylic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16423419
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16423419 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16423419 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW002105
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress 2,5-Furandicarboxylic acid, detected in human urine, is an important renewable biotechnological building block because it serves as an environmentally friendly substitute for terephthalic acid in the production of polyesters.
2,5-Furandicarboxylic acid, detected in human urine, is an important renewable biotechnological building block because it serves as an environmentally friendly substitute for terephthalic acid in the production of polyesters.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Furandicarboxylic acid
CAS 3238-40-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H4O5
Cantidad 1 g
Información de solubilidad H2O : 2 mg/mL (12.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC(C1=CC=C(C(O)=O)O1)=O
Peso molecular (g/mol) 156.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.09
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism