Learn More
Éster dietílico del ácido 2,5-furandicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Furandicarboxylic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 53662-83-2 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,5-Furandicarboxylic diethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O5/c1-3-13-9(11)7-5-6-8(15-7)10(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1oc(cc1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | furano-2,5-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 212.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0685 |