Learn More
Ácido 2-(5-formilfurano-2-il)benzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(5-formylfuran-2-yl)benzoic Acid |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8O4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H,(H,14,15) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0423 |