Learn More
Ácido 2-(5-formilfurano-2-il)benzoico, TRC
Código de producto. 30395873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395873 100 mg
30393595 50 mg
30407723 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF685025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88460-72-4
Fórmula molecular C12H8O4
Peso molecular (g/mol) 216.18
SMILES OC(=O)c1ccccc1c2oc(C=O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-formylfuran-2-yl)benzoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0423