Learn More
Ácido 2-(5-formil-2-metoxifenoxi)acético, TRC
Código de producto. 30404008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404008 100 mg
30403472 50 mg
30400126 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF650215100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19728-22-4
Fórmula molecular C10H10O5
Peso molecular (g/mol) 210.18
SMILES COc1ccc(C=O)cc1OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-formyl-2-methoxyphenoxy)acetic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O5/c1-14-8-3-2-7(5-11)4-9(8)15-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0528