Learn More
2-[(5-Fluoresceinil)aminocarbonil]etil Metanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30138104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138104 25 mg 25 miligramos
17982245 5 mg 5 miligramos
17913515 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF51000025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351330-42-2
Fórmula molecular C24 H19 N O8 S2
Peso molecular (g/mol) 513.54
Nombre IUPAC N-(3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-5-il)-3-metilsulfonilsulfanamida
SMILES CS(=O)(=O)SCCC(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl Methanethiosulfonate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H19NO8S2/c1-35(30,31)34-9-8-22(28)25-13-2-5-17-16(10-13)23(29)33-24(17)18-6-3-14(26)11-20(18)32-21-12-15(27)4-7-19(21)24/h2-7,10-12,26-27H,8-9H2,1H3,(H,25,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.0552