Learn More
2-(5-Etiniltien-2-il)piridina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10697384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10697384 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10183484 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10697384 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC02247CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 132464-90-5
Fórmula molecular C11H7NS
Peso molecular (g/mol) 185.244
Número MDL MFCD08271876
Clave InChI CTZZEBNNWDVUFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-5-ethynylthien-2-yl pyridine, 2-5-ethynylthiophen-2-yl pyridine, pyridine,2-5-ethynyl-2-thienyl, pyridine, 2-5-ethynyl-2-thienyl, acmc-20muis, 5-ethynyl-2-2-pyridyl thiophene, 2-ethynyl-5-pyridin-2-yl thiophene
PubChem CID 15084146
Nombre IUPAC 2-(5-etiniltiofen-2-il)piridina
SMILES C#CC1=CC=C(S1)C2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.25
Porcentaje de pureza 97%