Learn More
2,5-Acetato de Etil Febuxostat, TRC
Código de producto. 30387967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387967 50 mg -
30384116 10 mg 10 miligramos
30384047 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE16431050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1643131-93-4
Fórmula molecular C20 H25 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 391.48
Sinónimo Febuxostat Impurity, Febuxostat DEE Impurity, Ethyl 2-(3-(Ethoxycarbonyl)-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate, 2-[3-(Ethoxycarbonyl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC Etil 2-(3-etoxicarbonil-4-isobutoxi-fenil)-4-metil-tiozol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1cc(ccc1OCC(C)C)c2nc(C)c(s2)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Ethyl Acetate Febuxostat
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO5S/c1-6-24-19(22)15-10-14(8-9-16(15)26-11-12(3)4)18-21-13(5)17(27-18)20(23)25-7-2/h8-10,12H,6-7,11H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1453