Learn More
2,5-Ditiobiurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472648 100 g 100 g
11462648 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16667.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 142-46-1 | C2H6N4S2 | 150.22 g/mol
2,5-Dithiobiurea is used in radiopharmaceutical imaging, inhibiting enzyme function, kidney function study and to treat toxic metal poisoning. It is also used in co-crystals development and in the field of nonlinear optics to generate new coherent wavelengths
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,5-ditiobiurea se utiliza en la adquisición de imágenes radiofarmacéuticas, para inhibir la función enzimática, para el estudio de la función renal y para tratar la intoxicación por metales tóxicos. También se utiliza en el desarrollo de co-cristales y en el campo de la óptica no lineal para generar nuevas longitudes de onda coherentes
Solubilidad
Soluble en agua caliente, piridina, trietilamina y dimetilformamida. No soluble en agua fría.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-46-1
Fórmula molecular C2H6N4S2
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00014471
Clave InChI KCOYHFNCTWXETP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dithiobiurea, dithiobiurea, bithiourea, dithiourea, 1,2-hydrazinedicarbothioamide, bis thiourea, hydrazodicarbothioamide, 2,5-dithiodiurea, hydrazine-1,2-bis carbothioamide, dithiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2724564
Nombre IUPAC (carbamotioylamino)tiourea
SMILES NC(=S)NNC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dithiobiurea
Punto de fusión ∼212°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 1723178
Información de solubilidad Soluble in hot water,pyridine,triethylamine and dimethylformamide. Insoluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 97%