Learn More
2,5-Difeniloxazol, calidad para centelleo 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793324 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
10091090 25 g Frasco de plástico 25 g
10102770 100 g Frasco de plástico 100 g
10112770 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10793324 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117380025
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de fluorescencia/luminiscencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-71-7
Fórmula molecular C15H11NO
Peso molecular (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD00005306
Clave InChI CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PPO
PubChem CID 7105
Nombre IUPAC 2,5-Difenil-1,3-oxazol
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Diphenyloxazole
Punto de fusión 70°C to 72°C
Nombre de nota 99%
Forma física Polvo cristalino
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Antecedentes < 25 cpm
Densidad 1.06g/mL
Color Blanco
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Beilstein 27, 78
Envase Tambor de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26
Porcentaje de pureza ≥98.5%