Learn More
2,5-Difeniloxazol, calidad para centelleo 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091090 25 g Frasco de plástico 25 g
10102770 100 g Frasco de plástico 100 g
10112770 500 g Frasco de plástico 500 g
10793324 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10091090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117380250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de fluorescencia/luminiscencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-71-7
Fórmula molecular C15H11NO
Peso molecular (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD00005306
Clave InChI CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PPO
PubChem CID 7105
Nombre IUPAC 2,5-Difenil-1,3-oxazol
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Diphenyloxazole
Punto de fusión 70°C to 72°C
Nombre de nota 99%
Forma física Polvo cristalino
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Antecedentes < 25 cpm
Densidad 1.06g/mL
Color Blanco
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Beilstein 27, 78
Envase Frasco de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26
Porcentaje de pureza ≥98.5%