Learn More
2,5-Difeniloxazol, puro, recuento de centelleo, Fisher Chemical
Código de producto. 10306090 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306090 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
12698625 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10306090 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/4865/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 92-71-7
Fórmula molecular C15H11NO
Peso molecular (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD00005306
Clave InChI CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
PubChem CID 7105
Nombre IUPAC 2,5-Difenil-1,3-oxazol
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de fusión 70°C
Color Blanco
Punto de ebullición 360°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26g/mol
Forma física Sólido en polvo
Nombre del producto
  • 2,5-Diphenyloxazole