Learn More
2,5-Difeniloxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493394 100 g 100 g
11483394 25 g 25 g
11403404 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493394 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10654.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.02€
    84.65€ / 100 g
    Ahorro 18.37€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-71-7
Fórmula molecular C15H11NO
Peso molecular (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD00005306
Clave InChI CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
PubChem CID 7105
Nombre IUPAC 2,5-Difenil-1,3-oxazol
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Diphenyloxazole
Punto de fusión 70°C to 74°C
Densidad 1.06
Punto de ebullición 360°C
Cantidad 100 g
Beilstein 157021
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26
Porcentaje de pureza 99%