Learn More
2,5-Difenil-p-benzoquinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458306 5 g 5 g
11468306 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15369.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 844-51-9 | C18H12O2 | 260.29 g/mol
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,5-difenil-p-benzoquinona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en tolueno caliente (casi transparencia).
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, agente reductor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 844-51-9
Fórmula molecular C18H12O2
Peso molecular (g/mol) 260.29
Número MDL MFCD00001600
Clave InChI QYXHDJJYVDLECA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-diphenyl-1,4-benzoquinone, 2,5-diphenyl-p-benzoquinone, 2,5-diphenylquinone, 2,5-diphenyl-4-benzoquinone, 2,5-diphenylbenzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-diphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-2',5'-dione, p-benzoquinone, 2,5-diphenyl, acmc-209pup, 2,5-diphenyl-p-quinone
PubChem CID 70055
Nombre IUPAC 2,5-Difenilciclohexa-2,5-dien-1,4-diona
SMILES O=C1C=C(C(=O)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Diphenyl-p-benzoquinone
Punto de fusión 215°C to 219°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2051812
Información de solubilidad Soluble in hot Toluene (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.3
Porcentaje de pureza 96%