Learn More
2,5-Dioxopirrolidina-1-il dodecanoato, TRC
Código de producto. 30387668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387668 100 mg -
30376705 500 mg -
30388208 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD495508100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14565-47-0
Fórmula molecular C16 H27 N O4
Peso molecular (g/mol) 297.39
Sinónimo 2,5-Pyrrolidinedione, 1-[(1-oxododecyl)oxy]- (9CI), Succinimide, N-(lauroyloxy)- (8CI), Lauric acid, O-succinimido deriv. (8CI), N-(Lauroyloxy)succinimide, N-Succinimidyl dodecanoate, N-Succinimidyl laurate, Succinimidyl dodecanoate
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) dodecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl dodecanoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)21-17-14(18)12-13-15(17)19/h2-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.194