Learn More
Ácido (2,5-dioxopirrolidin-1-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)acetic acid |
| CAS | 5626-41-5 |
| Fórmula molecular | C6H7NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO4/c8-4-1-2-5(9)7(4)3-6(10)11/h1-3H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)CN1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 157.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0375 |