Learn More
Clorhidrato de 2,5-dioxa-8-azaspiro[3.5]nonano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane Hydrochloride |
| CAS | 1394840-20-0 |
| Fórmula molecular | C6H11NO2 • (HCl) |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | ,5-Dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6(3-7-1)4-8-5-6;/h7H,1-5H2;1H |
| SMILES | C1COC2(COC2)CN1.Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno de 2,5-dioxa-8-azaspiro[3.5]nonano |
| Peso molecular (g/mol) | 165.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.08 |