Learn More
2,5-Dinitrotolueno, TRC
Código de producto. 30133640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133640 1 g 1 g
30137194 250 mg 250 miligramos
30008771 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4268101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-15-8
Fórmula molecular C7 H6 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 182.13
Sinónimo Toluene, 2,5-dinitro- (8CI), 2-Methyl-1,4-dinitrobenzene, 1-Methyl-2,5-dinitrobenzene, 2,5-DNT, 2,5-Dinitrotoluene, 3-Methyl-1,4-dinitrobenzene, NSC 159120, Benzene, 2-methyl-1,4-dinitro-
Nombre IUPAC 2-metil-1,4-dinitrobenceno
SMILES Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dinitrotoluene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0328
Porcentaje de pureza >95%