Learn More
2,5-Dinitrofenol (humedecido con agua >al 15%), TRC
Código de producto. 30386633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386633 50 mg
30378146 500 mg
30368856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49435850MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329-71-5
Fórmula molecular C6 H4 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 184.11
Sinónimo Phenol, 2,5-dinitro-, 2,5-Dinitrophenol, 2,5-DNP, NSC 90441, Phenol, γ-dinitro-, γ-Dinitrophenol
Nombre IUPAC 2,5-dinitrofenol
SMILES Oc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dinitrophenol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2O5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.012