Learn More
2,5-Dimetiltiofeno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444213 10 g 10 g
11424070 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444213 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10869.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.82€
    40.65€ / 10 g
    Ahorro 6.17€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 638-02-8 | C6H8S | 112.19 g/mol
2,5-Dimethylthiophene is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-dimetiltiofeno se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-02-8
Fórmula molecular C6H8S
Peso molecular (g/mol) 112.19
Número MDL MFCD00005452
Clave InChI GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
PubChem CID 12514
Nombre IUPAC 2,5-dimetiltiofeno
SMILES CC1=CC=C(S1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylthiophene
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.984
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.512
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 106450
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.19
Porcentaje de pureza ≥98%