Learn More
2,5-Dimetiltiofeno, 98,5%
Código de producto. 10733841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10733841 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10533884 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10696872 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10733841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116881000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS : 638-02-8 | C6H8S | 112,19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-02-8
Fórmula molecular C6H8S
Peso molecular (g/mol) 112.19
Número MDL MFCD00005452
Clave InChI GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12514
Nombre IUPAC 2,5-dimetiltiofeno
SMILES CC1=CC=C(S1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylthiophene
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9840g/mL
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5100 to 1.514
Cantidad 100 mL
Beilstein 17, 41
Gravedad específica 0.984
Sinónimo thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: in most org solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.19
Porcentaje de pureza 98.50%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylthiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RU– Solo para uso en investigación