Learn More
2,5-Dimetiltiofeno, 98,5%
Código de producto. 10533884 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10533884 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10696872 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10733841 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10533884 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116880050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS : 638-02-8 | C6H8S | 112,19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-02-8
Fórmula molecular C6H8S
Peso molecular (g/mol) 112.19
Número MDL MFCD00005452
Clave InChI GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12514
Nombre IUPAC 2,5-dimetiltiofeno
SMILES CC1=CC=C(S1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylthiophene
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9840g/mL
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5100 to 1.514
Cantidad 5 mL
Beilstein 17, 41
Gravedad específica 0.984
Sinónimo thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: in most org solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.19
Porcentaje de pureza 98.50%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylthiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RU– Solo para uso en investigación