Learn More
2,5-Dimetiltiofeno-3-ácido borónico, TRC
Código de producto. 30387682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387682 250 mg
30374387 50 mg
30372625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479608250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162607-23-0
Fórmula molecular C6H9BO2S
Peso molecular (g/mol) 156.01
Sinónimo B-(2,5-Dimethyl-3-thienyl)boronic Acid, (2,5-Dimethylthiophen-3-yl)boronic Acid, 2,5-Dimethyl-3-thienylboronic Acid, 2,5-Dimethylthien-3-ylboronic Acid, 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
SMILES Cc1cc(B(O)O)c(C)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9BO2S/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3,8-9H,1-2H3