Learn More
2,5-dimetiltereftalonitrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethylterephthalonitrile |
| CAS | 39095-25-5 |
| Fórmula molecular | C10H8N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,5-Dimethyl-1,4-benzenedicarbonitrile, 1,4-Dicyano-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dicyano-p-xylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2/c1-7-3-10(6-12)8(2)4-9(7)5-11/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C#N)c(C)cc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2,5-dimetilbenceno-1,4-dicarbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0687 |