Learn More
Ácido 2,5-dimetiltereftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethylterephthalic Acid |
| CAS | 6051-66-7 |
| Fórmula molecular | C19 H18 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18O6/c1-2-6-15(22)25-19-17(23)16-13(21)9-12(20)10-14(16)24-18(19)11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-10,18-21H,2,6H2,1H3/t18-,19+/m1/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | butanoato de [(2R,3R)-5,7-dihidroxi-4-oxo-2-fenil-2,3-dihidrocromen-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 342.343 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.11 |