Learn More
2,5-dimetilestireno (estabilizado con 4-terc-butilcatecol), TRC
Código de producto. 30382583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382583 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30382583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46013050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-dimethylstyrene
CAS 2039-89-6
Fórmula molecular C10 H12
Cantidad 50 mg
Sinónimo Benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl-, Styrene, 2,5-dimethyl- (7CI,8CI), 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2,5-Dimethylstyrene, NSC 73477
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
SMILES Cc1ccc(C)c(C=C)c1
Nombre IUPAC 2-etenil-1,4-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 132.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0939