Learn More
2,5-Dimetilestireno, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15294854 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15294854 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15294854 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450820050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylstyrene
CAS 2039-89-6
Punto de fusión -35°C
Punto de ebullición 71°C to 72°C (13.0 hPa)
Temperatura de inflamación 63°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula molecular C10H12
Índice de refracción 1.5395
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,5-dimethylstyrene, styrene, 2,5-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-vinylbenzene, 1,4-dimethyl-2-ethenylbenzene, benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl, unii-rtm6p5k8ca, rtm6p5k8ca, styrene,5-dimethyl, acmc-1cjqw, 4-05-00-01385 beilstein handbook reference
Clave InChI DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C=C
Nombre IUPAC 2-etenil-1,4-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 132.2
PubChem CID 16265
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylstyrene, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.