Learn More
2,5-Dimetilestireno, 97 %, estab. con 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497004 1 g 1 g
11407014 5 g 5 g
11417014 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497004 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21476.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2039-89-6 | C10H12 | 132.206 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-89-6
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.206
Número MDL MFCD00008614
Clave InChI DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethylstyrene, styrene, 2,5-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-vinylbenzene, 1,4-dimethyl-2-ethenylbenzene, benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl, unii-rtm6p5k8ca, rtm6p5k8ca, styrene,5-dimethyl, acmc-1cjqw, 4-05-00-01385 beilstein handbook reference
PubChem CID 16265
Nombre IUPAC 2-etenil-1,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylstyrene
Nombre de nota stabilized with 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -35°C
Densidad 0.904
Punto de ebullición 83°C to 84°C (24 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.539
Cantidad 1 g
Beilstein 2203656
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylstyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethylstyrene